1.04354
L-Histidine monohydrochloride monohydrate
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
His, L-α-Amino-β-(4-imidazolyl)propionic acid monohydrochloride
About This Item
agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
Poziom jakości
ciśnienie pary
<1 hPa ( 20 °C)
linia produktu
EMPROVE® EXPERT
Próba
98.5-101.0% (alkalimetric)
99.0-101.0% (perchloric acid titration)
Postać
solid
pH
3.5-4.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
254 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
149.55 g/L
gęstość
1.49 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1
Klucz InChI
CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Opis ogólny
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Zastosowanie
Due to its low microbial and endotoxin limits, L-Histidine monohydrochloride monohydrate Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1