1.04351
L-Histidine
for biochemistry
Synonim(y):
Jego
Formularz
solid
siła działania
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
282 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
38.2 g/L
gęstość nasypowa
430 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
Klucz InChI
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Wygląd: biały do prawie białego, drobnokrystaliczny proszek lub bezbarwne kryształy
Wygląd roztworu (50 g/l; woda): klarowny i bezbarwny
Spec. rotacja (α 20/D, 110 g/l, kwas solny 120 g/l, kalc. na wysuszonej substancji): +11,4 do +12.4
Chlorek (Cl): ≤ 200 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 200 ppm
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 10 ppm
As (Arsen): ≤ 5 ppm
Ca (Wapń): ≤ 10 ppm
Co (Kobalt): ≤ 5 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 5 ppm
K (Potas): ≤ 5 ppm
Mg (Magnez): ≤ 5 ppm
Na (Sód): ≤ 100 ppm
Zn (Cynk): ≤ 5 ppm
Substancje ninhydrynododatnie (LC) (wszelkie zanieczyszczenia ninhydrynododatnie): ≤ 0.2 %
Substancje ninhydrynododatnie (LC) (amon (570 nm)): ≤ 0,02 %
Substancje ninhydrynododatnie (LC) (zanieczyszczenia całkowite): ≤ 0,5 %
Strata przy suszeniu (105 °C; 3 h): ≤ 0,2 %
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1