SYNF454250
Synthware™ Squibb-style separatory funnel with standard taper joints, PTFE stopcock and PTFE stopper
250 mL, joint: ST/NS 24/40, PTFE stopcock and PTFE stopper
Synonim(y):
Synthware F454250, szklany lejek separacyjny
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F454250
pojemność
250 mL
250 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Z korkiem PTFE 2 mm. Dostarczany ze szklanym korkiem lub korkiem PTFE.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNF454250-1EA | 4061832208671 |