SYNF474250A
Synthware™ Squibb-style separatory funnel with PTFE stopcock and PTFE stopper
250 mL, top joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware F474250A, szklany lejek separacyjny
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS top24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F474250A
pojemność
250 mL
250 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dostarczany z korkiem ze szkła lub PTFE
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNF474250A-1EA | 4061832194707 |