Kluczowe dokumenty
SYNF454250A
Synthware Squibb-style separatory funnel with standard taper joints, PTFE stopcock and PTFE stopper
250 mL, joint: ST/NS 24/40, PTFE stopcock and glass stopper
Synonim(y):
Synthware F454250A, glass separatory funnel
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F454250A
pojemność
250 mL
250 mL
Opis ogólny
With 2 mm PTFE stopcock. Supplied with a glass stopper or PTFE stopper.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)