WIMWG10004SJ
Bruker® SampleJet NMR tubes with caps
L 103.5 mm, O.D. 5.0 mm, cap
Synonim(y):
nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless tube
opis
Wilmad tube with Bruker SampleJet caps
Właściwości
cap
neck thread push fit
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Wilmad WG-1000-4-SJ
Parametry
600 MHz frequency
Długość
103.5 mm
śr. zewn.
5.0 mm
wygięcie
60 μm
probówka śr.
5 mm
grubość ścianki
0.43 mm
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Top-notch OD tolerances in the industry
- Ensured tight fit in the spinner turbine
- Designed for regular operation in most low to mid field NMR spectrometers
- Catalog numbers ending in “-SJ” feature authentic Bruker SampleJet Caps
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)