Kluczowe dokumenty
WIMWG30007SJ
Bruker® SampleJet NMR tubes with caps
L 178 mm, cap, O.D. 3.0 mm
Synonim(y):
nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Materiały
colorless tube
opis
Wilmad tube with Bruker SampleJet caps
Właściwości
cap
neck thread push fit
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Wilmad WG-3000-7-SJ
Parametry
600 MHz frequency
Długość
178 mm
śr. zewn.
3.0 mm
wygięcie
60 μm
probówka śr.
3 mm
grubość ścianki
0.43 mm
Opis ogólny
Wilmad NMR tubes with authentic Bruker® SampleJet caps without code, up to 600 MHz. Do not use with ceramic spinners.
Informacje prawne
Bruker is a registered trademark of Bruker-Physik AG
SampleJet is a trademark of Bruker-Physik AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)