WHA69012504
Whatman® GD/X syringe filters
cellulose acetate membrane, pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, sterile, pk of 50 ea
Synonim(y):
Whatman filter, Z286907, syringe filter, syringe filters
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cellulose acetate membrane
polypropylene housing
sterylność
sterile
Właściwości
glass fiber prefilter
opakowanie
pk of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 6901-2504
Whatman Article No. 28420555 (US reference)
Średnica
25 mm
pojemność
≤25 mL
wielkość porów
0.45 μm
dopasowywanie
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Reduces need for multiple syringe filters by processing three to seven times more sample volume than syringe filters without prefilters
- Female luer lock for leak-free connections
- High-efficiency Whatman GMF 150 and GF/F pre-filter media
- Eliminates or greatly reduces the need to carry out separate prefiltration step for difficult-to-filter samples
Przydatność
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)