Kluczowe dokumenty
WHA69002504
Whatman® GD/X syringe filters
PVDF membrane, pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, sterile, pk of 50 ea
Synonim(y):
Whatman filter, Z286966, syringe filter, syringe filters
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiały
PVDF membrane
polypropylene housing
sterylność
sterile
Właściwości
glass fiber prefilter
opakowanie
pk of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 6900-2504
Whatman Article No. 28420553 (US reference)
Średnica
25 mm
pojemność
≤25 mL
wielkość porów
0.45 μm
dopasowywanie
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Opis ogólny
Sterylne filtry strzykawkowe z membraną PVDF i filtrem wstępnym przeznaczone do wspomagania filtracji lepkich, trudnych do przefiltrowania próbek o wysokiej zawartości ciał stałych. Sterylne filtry strzykawkowe Whatman GD/X z membraną z polifluorku winylidenu (PVDF) zostały zaprojektowane w celu umożliwienia filtracji lepkich, trudnych do przefiltrowania próbek o objętości większej niż 10 ml. Każda jednostka zawiera stos filtracji wstępnej złożony z wielogatunkowych filtrów Whatman z mikrofibry szklanej (GMF) i włókna szklanego (GF/F). Połączenie tego stosu filtracji wstępnej i konstrukcji obudowy filtra umożliwia filtrowanie próbek o bardzo szczególnym obciążeniu. Sterylny filtr strzykawkowy Cytiva GD/X jest odpowiedni do przygotowywania lepkich, gęstych lub w inny sposób trudnych do przefiltrowania próbek przed zastosowaniem różnych metod analitycznych.
Cechy i korzyści
  • Zmniejsza zapotrzebowanie na wiele filtrów strzykawkowych, przetwarzając od trzech do siedmiu razy większą objętość próbki niż filtry strzykawkowe bez filtrów wstępnych.
  • Żeńska blokada luer lock dla szczelnych połączeń
  • Wysokowydajne media do filtrów wstępnych Whatman GMF 150 i GF/F
  • Eliminuje lub znacznie zmniejsza potrzebę przeprowadzania oddzielnego etapu filtracji wstępnej dla próbek trudnych do przefiltrowania
Przydatność
Suitable for filtering environmental and food analysis samples. Suitable for particulate laden sample preparation.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)