CLS431215
Corning® syringe filters
regenerated cellulose membrane, diam. 15 mm, pore size 0.2 μm
Synonim(y):
disposable syringe filters, sterile syringe filters, syringe filters
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene housing
regenerated cellulose membrane
sterylność
sterile
opakowanie
case of 50
producent / nazwa handlowa
Corning 431215
Średnica
15 mm
wielkość porów
0.2 μm
dopasowywanie
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet (slip)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
PES for low protein binding and faster flow rates; surfactant-free cellulose acetate (SFCA) for the lowest protein binding; PTFE for chemical resistance; and regenerated cellulose (RC) the best choice for DMSO compatibility.
- Regenerated cellulose (RC) membranes are the best choice for DMSO compatibility
- 100% integrity tested, sterile and certified nonpyrogenic and noncytotoxic
- Manufactured in accordance with ISO 9002 standards
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS431215-50EA | 4061831716276 |