WHA68701304
Whatman® GD/X syringe filters
Nylon membrane, pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile, pkg of 150 ea
Synonim(y):
Whatman filter, Z277266, syringe filter, syringe filters
About This Item
Polecane produkty
Materiały
Nylon membrane
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
Właściwości
glass fiber prefilter
opakowanie
pkg of 150 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 6870-1304
Whatman Article No. 28420490 (US reference)
Średnica
13 mm
pojemność
≤10 mL
wielkość porów
0.45 μm
dopasowywanie
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Non sterile Whatman GD/X Syringe Filters combine a polypropylene housing, high-efficiency Whatman GMF 150 and GF/F pre-filter media, and one of the following membrane materials:
- Polyethersulfone (PES) for serum, plasma and tissue culture
- Polyvinylidene difluoride (PVDF) for HPLC
- Cellulose acetate for biological solutions
- Borosilicate glass microfiber
Przydatność
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)