WHA5230110
Whatman® filter paper, Grade 230, creped
circles, diam. 100 mm (3.9 in.), pkg of 50 ea
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z761915, paper filter
About This Item
Polecane produkty
Materiały
circles
creped white cellulose
Właściwości
Grade 230
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 5230-110
Parametry
fast flow rate
fast flow rate
Średnica
100 mm (3.9 in.)
grubość
0.40 mm (0.02 in.)
wielkość porów
25-30 μm
gramatura
123 g/m2
pojemność
high loading
Opis ogólny
Grade 230 is a strong, thick creped paper widely used in oil chemistry. Retains coarse particles, has a fast filtration speed and high loading capacity.
Note; These papers should not be used for kjeldahl nitrogen analysis.
Cechy i korzyści
- Retains coarse particles
- Highspeedand loading capacity
- Strong, thick filter with crêped surface
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)