Kluczowe dokumenty
SYNF644125
Synthware pressure equalizing funnel with high vacuum valve
125 mL, joint: ST/NS 24/40, valve size 0-4 mm
Synonim(y):
Synthware F644125, lejek addycyjny
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F644125
pojemność
125 mL
125 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Z przedłużonym zaworem końcówki PTFE do regulacji zaworu półigłowego.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)