WHA5230240
Whatman® filter paper, Grade 230, creped
circles, diam. 240 mm (9.4 in.), pkg of 50 ea
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z761974, paper filter
About This Item
Polecane produkty
Materiały
circles
creped white cellulose
Właściwości
Grade 230
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 5230-240
Parametry
fast flow rate
fast flow rate
Średnica
240 mm (9.4 in.)
grubość
0.40 mm (0.02 in.)
wielkość porów
25-30 μm
gramatura
123 g/m2
pojemność
high loading
Opis ogólny
Grade 230 to mocna, gruba bibuła krepowana szeroko stosowana w chemii naftowej. Zatrzymuje gruboziarniste cząstki, charakteryzuje się dużą szybkością filtracji i wysoką obciążalnością.
Uwaga: Papiery te nie powinny być używane do analizy azotu Kjeldahla.
Cechy i korzyści
- Zatrzymuje gruboziarniste cząstki
- Wysoka prędkość i wydajność ładowania
- Mocny, gruby filtr z karbowaną powierzchnią
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)