Kluczowe dokumenty
WHA77073400
Whatman® 850-DS 8 channel filter plates
0.2 μm, PTFE membrane, non-sterile, 50 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NC.01
Nazwa produktu
Whatman® 850-DS 8-channel filter plate, PTFE membrane, pore size 0.2 μm, pack of 50 ea
Materiały
PTFE membrane
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 7707-3400
wielkość porów
0.2 μm pore size
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Oszczędność czasu i eliminacja błędów związanych z ręcznym pobieraniem próbek. Użyj 8-kanałowych płytek filtracyjnych Whatman 850-DS w stacji próbkowania Agilent 850-DS Dissolution Sampling Station.
Zastosowanie
Płytki filtracyjne są przeznaczone wyłącznie do użytku z opcjonalnym modułem filtracyjnym w stacji próbkowania Agilent 850-DS Dissolution, aby uprościć wymianę filtra między punktami czasowymi. Niezawodne wyrównanie ścieżki cieczy zwiększa wydajność na dwa sposoby. Po pierwsze, zmniejszając ryzyko zakleszczenia, a po drugie, zmniejszając wycieki, które mogą wystąpić w przypadku ręcznego pobierania próbek lub innych systemów przygotowywania próbek do rozpuszczania.
Cechy i korzyści
  • Zautomatyzowane przetwarzanie: do 8 próbek jednocześnie
  • Łatwo dostępne: w szerokim zakresie rozmiarów porów i materiałów
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)