Kluczowe dokumenty
WHA10463608
Whatman® ReZist® syringe filter
diam. 50 mm, PTFE membrane, pore size 0.2 μm
Synonim(y):
Z751588
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiały
PTFE membrane
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
opakowanie
pk of 10
producent / nazwa handlowa
Whatman 10463608
Whatman Article No. 28415865 (US reference)
Średnica
50 mm
pojemność
≤100 mL
wielkość porów
0.2 μm
dopasowywanie
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Opis ogólny
Whatman® ReZist Syringe Filters
The Whatman ReZist range of syringe filters has been specifically designed to be resistant to organic solvents. These filters are ideal for the clarification of aggressive organic solvents. ReZist 30 mm filters can also be used as a venting filter for small vessels.
ReZist for HPLC sample preparation features
  • Hydrophobic PTFE membrane is laminated with polypropylene
  • 13 mm diameter with Mini-Tip
  • 13 mm diameter with extremely low dead volume < 10 μ
ReZist for air venting features
  • Integral, permanently hydrophobic PTFE membranes
  • Polypropylene support
Cechy i korzyści
  • Zintegrowana hydrofobowa membrana odpowietrzająca PTFE jest odporna na agresywne rozpuszczalniki
  • Możliwość wielokrotnego sterylizowania w autoklawie bez utraty integralności
  • Możliwość testowania integralności (punkt pęcherzykowy lub ciśnienie przebicia wody metodami in situ)
  • Lekkość: pozwala uniknąć zapadania się rurek, które może być spowodowane przez ciężkie urządzenia filtrujące
  • Odpowiedni do przygotowywania próbek HPLC in-line
Przydatność
Nadaje się do klarowania agresywnych rozpuszczalników organicznych.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
ReZist is a trademark of Cytiva
ReadyScript is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)