Kluczowe dokumenty
WHA1950209
Whatman® glass microfiber filtration funnel
capacity 200 mL , reservoir, diam. 90 mm
Synonim(y):
Z753246
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
glass microfiber
opakowanie
pk of 1
producent / nazwa handlowa
Whatman 1950-209
Whatman Article No. 28418635 (US reference)
pojemność
200 mL , reservoir
200 mL
Średnica
90 mm
śr. filtra
90 mm
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)