Kluczowe dokumenty
WHA1950217
Whatman® glass microfiber filtration funnel
Replacement 210 mL Reservoir, volume 400 mL, diam. 70 mm
Synonim(y):
Whatman filter, Z741213, filter funnel, glass funnel
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Średnica:
70 mm
śr. filtra:
70 mm
Materiały:
glass microfiber
producent / nazwa handlowa:
Whatman 1950-217
Whatman Article No. 28418636 (US reference)
Materiały
glass microfiber
Właściwości
Replacement 210 mL Reservoir
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 1950-217
Whatman Article No. 28418636 (US reference)
Średnica
70 mm
śr. filtra
70 mm
pojemność
400 mL
210 mL
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)