Kluczowe dokumenty
WHA10421060
Whatman® glass microfiber grade GF 92 prefilter discs
white, inorganic binder, 100 ea, 142 mm diam
Synonim(y):
Z750689
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
Whatman® glass microfiber filters with inorganic binder, Grade GF 92, size 142 mm
Materiały
borosilicate glass membrane
circles
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pk of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10421060
Whatman Article No. 28415413 (US reference)
Średnica
142 mm
rozmiar
142 mm
Opis ogólny
This filter is used as a membrane prefilter in applications such as the determination of crop protection agent residues by GC or HPLC, in cold sludge determination of beer, in soot separation before gas analyzers and as roll filters in automatic air filtration units.
Cechy i korzyści
  • Spoiwo nieorganiczne zapewnia zwiększoną wytrzymałość
  • Odporność na temperaturę do 500°C
  • Średnia prędkość filtracji
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)