Kluczowe dokumenty
93687
Lithium bromide solution
certified reference material, TraceCERT®, Internal Standard for MARGA, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
stężenie
4 mg/L in H2O
metody
ion chromatography: suitable
ciąg SMILES
[Li+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Certyfikowana zawartość wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Do oznaczenia zawartości bromku w roztworze podstawowym bromku litu zastosowano precyzyjne miareczkowanie argentometryczne. Certyfikowana wartość zawartości litu (mg/kg) jest określana przy użyciu wysokowydajnej optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą indukcyjnie sprzężoną (HP-ICP-OES). Wszystkie pomiary są śledzone grawimetrycznie w odniesieniu do uznanego na całym świecie materiału referencyjnego z NIST (USA). Wartości uzyskane z miareczkowania i HP-ICP-OES zostały sprawdzone pod kątem zgodności. Wartości muszą zgadzać się ze sobą w zakresie ich niepewności.
Zastosowanie
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)