Kluczowe dokumenty
Z760935
TPP® Filtermax rapid bottle-top filter
filter capacity 1000 mL, pack of 12 ea
Synonim(y):
butelki z filtrem
About This Item
Kod UNSPSC:
41104914
NACRES:
NB.22
Materiały
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap
graduations
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
TPP TP99955
dostępność
not available in (available only in North America)
powierzchnia filtracyjna
69 cm2
pojemność filtra
1000 mL
pojemność lejka
1000 mL
rozmiar
108 mm × 108 mm × 143 mm
wielkość porów
0.22 μm
Opis ogólny
Rodzina filtrów próżniowych TPP rapid-Filtermax jest wyjątkowa ze względu na swoją kwadratową formę i doskonałe właściwości produktu. Każdy zestaw filtrów składa się z adaptera do podciśnieniowego węża przyłączeniowego o średnicy wewnętrznej 6-10 mm i indywidualnie zapakowanej nakrętki.
Inne uwagi
TPP zaleca, aby najpierw wlać płyn do filtra, a następnie zastosować podciśnienie.
Informacje prawne
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)