Kluczowe dokumenty
Z760897
TPP® Filtermax rapid bottle filter unit
filter capacity 250 mL, pack of 12 ea
Synonim(y):
butelki z filtrem
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
sterylność
sterile
Właściwości
cap
graduations
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
TPP 99250
dostępność
not available in (available only in North America)
pojemność butelki
250 mL
powierzchnia filtracyjna
49 cm2
pojemność filtra
250 mL
pojemność lejka
250 mL
rozmiar
93 mm × 93 mm × 143 mm
wielkość porów
0.22 μm
Opis ogólny
Rodzina filtrów podciśnieniowych 6583 rapid-Filtermax wyróżnia się nie tylko kwadratową formą, ale także doskonałymi cechami produktu:
  • 6583 zaleca napełnienie filtra cieczą przed zastosowaniem próżni.
  • Nasadki i kolby filtrów z podziałką.
  • Dostępne również oddzielnie.
  • Dostarczane jako sterylne jednostki.
  • Gotowe do użycia z pompą lub zbiornikiem ciśnieniowym.
  • Kolba może służyć jako zbiornik medium.
Cechy i korzyści
  • Szeroka kwadratowa powierzchnia filtra wynosząca odpowiednio 49 cm2 i 69 cm2.
  • Specjalny wspornik siatki lamelowej
  • Doskonała membrana filtra PES o wielkości porów 0,22 μm.
  • Każdy zestaw filtrów zawiera adapter do próżniowego węża przyłączeniowego i oddzielnie pakowaną zakrętkę.
  • Niski poziom wiązania białek, doskonała odporność chemiczna i wysokie natężenie przepływu.
  • Solidna kwadratowa podstawa: zabezpiecza podstawę i zapobiega ryzyku zakleszczenia jednostki filtrującej przez przewód próżniowy.
  • Średni zbiornik idealny do oszczędzania miejsca.
  • Zwężająca się szyjka umożliwia pewny i antypoślizgowy chwyt systemu "rapid"-Filtermax.
Informacje prawne
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)