Kluczowe dokumenty
WHA10402012
Whatman® nitrocellulose NC10 filter discs 0.1 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 47 mm diam
Synonim(y):
Whatman filter, Z697370, cellulose membrane, membrane filter
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
Whatman® nitrocellulose membrane filters, NC10 Membrane Circles, diam. 47 mm, pore size 0.1 μm
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Whatman 10402012
Whatman Article No. 28415055 (US reference)
opakowanie
pkg of
Średnica
47 mm
wielkość porów
0.1 μm
Cechy i korzyści
  • Standardowy filtr membranowy do większości zastosowań obejmujących cząstki i komórki o wielkości od 0,1 µm do 12,0 µm.
  • Próbki są zatrzymywane na powierzchni, co ułatwia analizę mikroskopową i odzyskiwanie.
  • Odporny na temperaturę azotan celulozy może wytrzymać autoklawowanie w temperaturze do 121°C bez utraty integralności.
  • Filtry membranowe Whatman wykazują niski skurcz podczas sterylizacji w autoklawie, zmniejszając rozerwanie.
  • Wysoka wytrzymałość i elastyczność zapobiegają rozdarciom podczas przenoszenia, ładowania i autoklawowania
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dori M Landry et al.
Genes & development, 23(23), 2753-2764 (2009-12-03)
Most eukaryotic mRNAs are translated using a cap-dependent mechanism of translation. However, approximately 10% of mammalian mRNAs initiate translation using a cap-independent mechanism that is not well understood. These mRNAs contain an internal ribosome entry site (IRES) located in the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WHA104020124061834014379