Kluczowe dokumenty
WHA7181004
Whatman® nitrocellulose NC10 filter discs 0.1 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 47 mm diam
Synonim(y):
Whatman filter, Z745928, membrane filters, syringe filter
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
product name
Whatman® nitrocellulose membrane filters, plain white, pore size 0.1 μm, diam. 47 mm
Materiały
plain white
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 7181-004
Whatman Article No. 28420732 (US reference)
Średnica
47 mm
wielkość porów
0.1 μm
Cechy i korzyści
  • Standard membrane filter for most applications involving particles and cells from 0.1 µm to 12.0 µm
  • Samples are retained on the surface for easy microscopic analysis and recovery
  • Temperature-resistant cellulose nitrate can withstand autoclaving up to 121°C with no loss in integrity
  • Whatman membrane filters exhibit a low shrinkage during autoclaving, reducing tearing
  • High strength and flexibility prevent tearing during handling, loading, and autoclaving
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Dori M Landry et al.
Genes & development, 23(23), 2753-2764 (2009-12-03)
Most eukaryotic mRNAs are translated using a cap-dependent mechanism of translation. However, approximately 10% of mammalian mRNAs initiate translation using a cap-independent mechanism that is not well understood. These mRNAs contain an internal ribosome entry site (IRES) located in the