WHA7181002
Whatman® nitrocellulose NC10 filter discs 0.1 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 25 mm diam
Synonim(y):
Whatman filter, Z745901, membrane filters, syringe filter
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Whatman® nitrocellulose membrane filters, pore size 0.1 μm, plain white, diam. 25 mm
Materiały
plain white
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pack of 100 ea
pack of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 7181-002
Whatman Article No. 28420731 (US reference)
Średnica
25 mm
wielkość porów
0.1 μm
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
- Standardowy filtr membranowy do większości zastosowań obejmujących cząstki i komórki o wielkości od 0,1 µm do 12,0 µm.
- Próbki są zatrzymywane na powierzchni, co ułatwia analizę mikroskopową i odzyskiwanie.
- Odporny na temperaturę azotan celulozy może wytrzymać autoklawowanie w temperaturze do 121°C bez utraty integralności.
- Filtry membranowe Whatman wykazują niski skurcz podczas sterylizacji w autoklawie, zmniejszając rozerwanie.
- Wysoka wytrzymałość i elastyczność zapobiegają rozdarciom podczas przenoszenia, ładowania i autoklawowania
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)