WHA10334607
Whatman® prepleated qualitative filter paper for technical use, Grade 0860 1/2
L × W (140 mm) (190 mm), pack of 500 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41115727
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
opakowanie
pack of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva
Whatman 10334607
Parametry
60 sec/100 mL speed (Herzberg)
dł. × szerokość
(140 mm) (190 mm)
grubość
170 μm
wielkość porów
7-12 μm (Particle retention)
gramatura
75 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Oszczędzające czas jakościowe krążki filtracyjne Whatman są oferowane w formie złożonej (wstępnie wypełnionej), co daje duże korzyści w porównaniu z płaskimi krążkami:
Klasa 0860 ½: 7-12 μm (średnio szybki, gładki papier filtracyjny)
Porównywalny do klasy 0858, ale o gładkiej powierzchni, nieco cieńszy i szybszy.
- Oszczędność czasu wymaganego do złożenia okręgów w celu dopasowania ich do stożkowych lejków filtracyjnych w powtarzalnych lub wielokrotnych analizach.
- Skrócenie całkowitego czasu filtracji ze względu na dodatkową odsłoniętą powierzchnię; normalne spowolnienie prędkości filtracji z powodu obciążenia cząstkami stałymi jest opóźnione.
- Zwiększona całkowita wydajność ładowania, ponieważ dostępna jest większa powierzchnia filtracyjna
- Utrzymane natężenie przepływu dzięki zmniejszeniu kontaktu bibuły filtracyjnej z bokiem lejka i samonośnemu kształtowi samego filtra.
- Filtrowanie wstępne nie ma znaczącego wpływu na żadne dane techniczne i te same wartości mogą być użyte dla płaskich okręgów.
Klasa 0860 ½: 7-12 μm (średnio szybki, gładki papier filtracyjny)
Porównywalny do klasy 0858, ale o gładkiej powierzchni, nieco cieńszy i szybszy.
Cechy i korzyści
- Oszczędność czasu wymaganego do składania okręgów w celu dopasowania do stożkowych lejków filtracyjnych w powtarzalnych lub wielokrotnych analizach.
- Skrócenie całkowitego czasu filtracji ze względu na dodatkową odsłoniętą powierzchnię; normalne spowolnienie prędkości filtracji z powodu obciążenia cząstkami stałymi jest opóźnione.
- Zwiększona całkowita wydajność ładowania, ponieważ dostępna jest większa powierzchnia filtra.
- Utrzymane natężenie przepływu dzięki zmniejszeniu kontaktu bibuły filtracyjnej z bokiem lejka i samonośnemu kształtowi samego filtra.
- Wstępne wypełnienie nie wpływa znacząco na żadne dane techniczne, a te same liczby mogą być użyte dla płaskich okręgów.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WHA10334607 |