Merck
W6926
Glycerol-1,1,2,3,3-d5
API for Clinical Studies, (API for Clinical Studies), ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
(HOCD2)2CDOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
97.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
klasa czystości
cGMP
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Próba
≥98% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.472 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
mp
20 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+5
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D
Klucz InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UXXIZXEISA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
320.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
160 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)