Kluczowe dokumenty
661473
Glycerol-1,1,2,3,3-d5
endotoxin tested, 98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
(HOCD2)2CDOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
97.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.472 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
mp
20 °C (lit.)
gęstość
1.331 g/mL at 25 °C
przydatność
endotoxin tested
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D
Klucz InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UXXIZXEISA-N
Zastosowanie
Wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego. Nie do leków, użytku domowego ani innych zastosowań. Za wszelkie inne zastosowania wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik końcowy.
Testy na obecność endotoksyn są przeprowadzane na masowej postaci produktu przed jego podziałem na opakowania. Ten test zbiorczy nie gwarantuje, że podzielona lub przepakowana podwielokrotność jest wolna od endotoksyn w momencie jej otrzymania lub użycia przez klienta i nie oznacza przydatności do jakiegokolwiek konkretnego celu. Jeśli produkt musi być wolny od endotoksyn w zamierzonym zastosowaniu, należy go przetestować przed faktycznym użyciem.
Testy na obecność endotoksyn są przeprowadzane na masowej postaci produktu przed jego podziałem na opakowania. Ten test zbiorczy nie gwarantuje, że podzielona lub przepakowana podwielokrotność jest wolna od endotoksyn w momencie jej otrzymania lub użycia przez klienta i nie oznacza przydatności do jakiegokolwiek konkretnego celu. Jeśli produkt musi być wolny od endotoksyn w zamierzonym zastosowaniu, należy go przetestować przed faktycznym użyciem.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
320.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
160 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Víctor A Lórenz-Fonfría et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(5), 1850-1861 (2015-01-15)
Light-gated ion permeation by channelrhodopsin-2 (ChR2) relies on the photoisomerization of the retinal chromophore and the subsequent photocycle, leading to the formation (on-gating) and decay (off-gating) of the conductive state. Here, we have analyzed the photocycle of a fast-cycling ChR2
Xueqin Chen et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 200, 78-86 (2015-01-01)
Understanding the penetration mechanisms of drugs into human skin is a key issue in pharmaceutical and cosmetics research. To date, the techniques available for percutaneous penetration of compounds fail to provide a quantitative 3D map of molecular concentration distribution in
Emily Golden et al.
Analytical biochemistry, 485, 102-108 (2015-06-16)
Cholesterol oxidase (CO) is a FAD (flavin adenine dinucleotide) containing enzyme that catalyzes the oxidization and isomerization of cholesterol. Studies directed toward elucidating the catalytic mechanism of CO will provide an important general understanding of Flavin-assisted redox catalysis. Hydrogen atoms
Catalin Gainaru et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(49), 17402-17407 (2014-11-26)
We present the discovery of an unusually large isotope effect in the structural relaxation and the glass transition temperature Tg of water. Dielectric relaxation spectroscopy of low-density as well as of vapor-deposited amorphous water reveal Tg differences of 10 ±