Kluczowe dokumenty
714895
Glycerol-1,2-13C2
endotoxin tested, 99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
HO13CH213CH(OH)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
50161901
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
Formularz
liquid
bp
182 °C/20 mmHg
mp
20 °C
gęstość
1.28 g/mL at 25 °C
przydatność
endotoxin tested
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
OC[13CH](O)[13CH2]O
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1+1,3+1
Klucz InChI
PEDCQBHIVMGVHV-ZKDXJZICSA-N
Zastosowanie
Wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego. Nie do leków, użytku domowego ani innych zastosowań. Za wszelkie inne zastosowania odpowiada wyłącznie użytkownik końcowy.
Testy na obecność endotoksyn są przeprowadzane na masowej postaci produktu przed jego podziałem. Ten test zbiorczy nie gwarantuje, że podzielona lub przepakowana podwielokrotność jest wolna od endotoksyn w momencie jej otrzymania lub użycia przez klienta i nie oznacza przydatności do jakiegokolwiek konkretnego celu. Jeśli produkt musi być wolny od endotoksyn w zamierzonym zastosowaniu, należy go przetestować przed faktycznym użyciem.
Testy na obecność endotoksyn są przeprowadzane na masowej postaci produktu przed jego podziałem. Ten test zbiorczy nie gwarantuje, że podzielona lub przepakowana podwielokrotność jest wolna od endotoksyn w momencie jej otrzymania lub użycia przez klienta i nie oznacza przydatności do jakiegokolwiek konkretnego celu. Jeśli produkt musi być wolny od endotoksyn w zamierzonym zastosowaniu, należy go przetestować przed faktycznym użyciem.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
320.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
160 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)