Merck
W512303
Sigma-Aldrich
Glutaric dialdehyde solution
50 wt. % in H2O, FCC
Synonim(y):
Glutaraldehyde solution, Glutaric dialdehyde solution, Pentane-1,5-dial
About This Item
Wzór liniowy:
OHC(CH2)3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
Beilstein:
605390
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352114
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
5.149
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Kosher
zgodność regionalna
FCC
Formularz
liquid
stężenie
50 wt. % in H2O
50.0-52.5% (FCC monograph)
zanieczyszczenia
may contain ≤0.5% Methanol (residual solvent)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.42
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
medicinal; pungent
ciąg SMILES
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
Klucz InChI
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Synthesis and Characterization of N-Isopropylacrylamide Microspheres as pH Sensors.: This article details the development of microspheres from glutaric dialdehyde solution for use as pH sensors, showcasing their potential in biochemistry applications for sensitive and accurate pH monitoring (Lavine et al., 2021).
  • Characterization and application of chondroitin sulfate/polyvinyl alcohol nanofibres prepared by electrospinning.: This study investigates the properties of chondroitin sulfate/polyvinyl alcohol nanofibers crosslinked with glutaric dialdehyde. The fibers exhibit enhanced biocompatibility and structural integrity, suggesting their utility in advanced drug delivery systems and tissue engineering (Guo et al., 2016).
  • Thermosensitive Behavior and Antibacterial Activity of Cotton Fabric Modified with a Chitosan-poly(N-isopropylacrylamide) Interpenetrating Polymer Network Hydrogel.: This publication presents the modification of cotton fabric with a hydrogel formed using glutaric dialdehyde. The fabric demonstrates significant thermosensitive and antibacterial properties, suitable for developing smart textiles and wound dressings (Wang et al., 2016).
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Irene Costantini et al.
Scientific reports, 5, 9808-9808 (2015-05-08)
Extensive mapping of neuronal connections in the central nervous system requires high-throughput µm-scale imaging of large volumes. In recent years, different approaches have been developed to overcome the limitations due to tissue light scattering. These methods are generally developed to
Stéphane Jauréguiberry et al.
Blood, 124(2), 167-175 (2014-05-27)
Patients with severe malaria treated with artesunate sometimes experience a delayed hemolytic episode. Artesunate (AS) induces pitting, a splenic process whereby dead parasites are expelled from their host erythrocytes. These once-infected erythrocytes then return to the circulation. We analyzed hematologic
Andri K Riau et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 55(5), 3186-3194 (2014-04-26)
To compare flap adhesion strength, stromal bed quality, and tissue responses after flap preparation using nJ- and μJ-energy level femtosecond lasers. All corneal flaps were created by either VisuMax laser (μJ-energy level) or femto-LDV (nJ-energy level). Flap adhesion strength in
Shoichi Kageyama et al.
Liver transplantation : official publication of the American Association for the Study of Liver Diseases and the International Liver Transplantation Society, 21(1), 112-122 (2014-09-23)
Preconditioning by brief ischemia protects not only the concerned organ but also other distant organs against subsequent lethal damage; this is called remote ischemic preconditioning (RIPC). This study was designed to investigate the impact of intestinal RIPC on hepatic ischemia/reperfusion
Stephanie J Bissel et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 74(8), 767-777 (2015-06-27)
Human parechovirus 3 (HPeV3) is a picornavirus associated with neurologic disease in neonates. Human parechovirus 3 infection of preterm and term infants is associated with seizures and destructive periventricular white matter lesions. Despite unremarkable cerebrospinal fluid (CSF), HPeV3 RNA can
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W512303-10KG
W512303-1KG
W512303-1KG-K4061838258298
W512303-10KG-K4061838065582
W512303-25KG
W512303-25KG-K
W512303-SAMPLE
W512303-SAMPLE-K4061838194336