Merck
W393011
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexenyl isovalerate
≥95%, FG
Synonim(y):
2-Hexenyl 3-methylbutanoate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H20O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.28
Numer FEMA:
3930
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
09.399
NACRES:
NA.21
klasa czystości
FG
Halal
Poziom jakości
zgodność regionalna
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥95%
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
apple; banana; grape; green; waxy; pear
ciąg SMILES
CCC\C=C\COC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-5-6-7-8-13-11(12)9-10(2)3/h6-7,10H,4-5,8-9H2,1-3H3/b7-6+
Klucz InChI
SAVRWHQEMHIAEB-VOTSOKGWSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)