Kluczowe dokumenty
43677
Tetrachlorvinphos
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
Stirofox
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
97-98 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COP(=O)(OC)O\C(=C/Cl)c1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C10H9Cl4O4P/c1-16-19(15,17-2)18-10(5-11)6-3-8(13)9(14)4-7(6)12/h3-5H,1-2H3/b10-5-
Klucz InChI
UBCKGWBNUIFUST-YHYXMXQVSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma aldrich.com
Tetrachlorwinfos to niesystemowy środek owadobójczy i roztoczobójczy należący do grupy fosforoorganicznych. Jest inhibitorem acetylocholinoesterazy (AChE) powodującym nadpobudliwość i upośledzającym funkcjonowanie układu nerwowego. Tetrachlorowinfos jest stosowany do ochrony przed Diptera w owocach i Lepidoptera w owocach, bawełnie, kukurydzy, ryżu, tytoniu i warzywach; zwalczania Muscidae w mleczarniach i oborach dla zwierząt gospodarskich; zwalczania ektopasożytów u drobiu; zwalczania owadów w przechowywanych produktach oraz owadów niszczących lasy i pastwiska.
Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2076/2002 z dnia 20 listopada 2002 r., tetrachlorowinfos nie jest zatwierdzony do stosowania w Unii Europejskiej (UE) jako środek ochrony roślin, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009.
Zastosowanie
Tetrachlorvinphos CRM może być również stosowany w sposób podany poniżej:
- Analiza śladowa 160 pestycydów w 50 próbkach plastrów wosku pszczelego za pomocą chromatografii gazowej w połączeniu ze spektrometrią mas z potrójnym kwadrupolem w celu oznaczenia ilościowego, po zastosowaniu metody ekstrakcji opartej na QuEChERS.
- Analiza wielopozostałościowa 213 pestycydów w próbkach oleju jadalnego przy użyciu podejścia analitycznego łączącego metodologię QuEChERS z chromatografią gazową i tandemową spektrometrią mas (GC-MS/MS).
- Wykrywanie 379 pestycydów w próbkach ludzkiej surowicy ekstrahowanych metodą QuEChERS z wykorzystaniem chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)
- Analiza wielopozostałościowa 327 pestycydów i 17 pozostałości leków weterynaryjnych w ośmiu próbkach paszy dla zwierząt przy użyciu chromatografii cieczowej i gazowej w połączeniu z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS i GC-MS/MS).
- Opracowanie półautomatycznej metody analizy 261 pestycydów i 41 zanieczyszczeń środowiskowych w próbkach mięśni suma za pomocą ekstrakcji próbek QuEChERS oraz niskociśnieniowej GC-MS/MS i UHPLC-MS/MS, po zautomatyzowanym, zrobotyzowanym oczyszczaniu micro-SPE.
- Opracowanie i walidacja metody oznaczania pozostałości 360 pestycydów w próbkach brązowego ryżu, pomarańczy, szpinaku i ziemniaków za pomocą zmodyfikowanego protokołu QuEChERS w połączeniu z chromatografią gazową-tandemową spektrometrią mas (GC-MS/MS).
Polecane produkty
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)