Kluczowe dokumenty
W381810
DL-Alanine
≥99%, FCC, FG
Synonim(y):
(±)-2-Aminopropionic acid
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.540
FDA 21 CFR 172.54
Próba
≥99%
mp
289 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
sweet
ciąg SMILES
CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)
Klucz InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Piezoelectric characteristics of PVA/DL-alanine polycrystals in d(33) mode.: This study explores the piezoelectric properties of polyvinyl alcohol (PVA) mixed with DL-alanine, demonstrating its potential applications in biocompatible piezoelectric devices (Jeon et al., 2023).
- dl-Alanine Covalently Bonded Giant Arsenotungstate with Rapid Photochromic and Decent Proton Conduction Properties.: The research presents a novel DL-alanine bonded compound exhibiting significant photochromic and proton conduction capabilities, which can be leveraged in advanced materials science applications (Zheng et al., 2022).
- Paper-based microfluidic system and chiroptical functionalized gold nano-oval for colorimetric detection of L-Tryptophan.: Although focused on L-Tryptophan, this research includes DL-alanine as a reference in developing a microfluidic system for biochemical assays (Karimian et al., 2024).
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W381810-1KG | |
W381810-10KG | |
W381810-10KG-K | 4061834397953 |
W381810-1KG-K | 4061835567409 |
W381810-5KG-K | 4061834397960 |
W381810-5KG | |
W381810-SAMPLE | |
W381810-SAMPLE-K | 4061837537493 |