Key Documents
410225
Glycine
≥98.5%, ACS reagent for peptide synthesis
Synonim(y):
Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
About This Item
Polecane produkty
product name
Glycine, ACS reagent, ≥98.5%
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Próba
≥98.5%
Postać
powder, crystals or granules
zanieczyszczenia
H2SO4, passes test (darkened)
Hydrolyzable subsances, passes test
pozostałość po prażeniu
≤0.1%
kolor
white
pKa (25°C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
NH4+: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.002% (by ICP)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
Klucz InChI
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
rat ... Grin2a(24409)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?