Kluczowe dokumenty
1.00590
Glycine
crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Glycine, Gly, Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
About This Item
Polecane produkty
agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.0000171 Pa ( 25 °C)
opis
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,JP,USP
linia produktu
EMPROVE® EXPERT
Próba
98.5-101.0% (calculated on dried substance, perchloric acid titration)
Postać
crystalline
solid
metody
inhibition assay: suitable
pH
5.9-6.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25°C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
soluble 250 g/L
gęstość
1.161 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
Klucz InChI
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Zastosowanie
Due to its low microbial and endotoxin limits, Glycine cryst. Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Działania biochem./fizjol.
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Zastosowanie
najczęściej kupowane z tym produktem
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1