94640
DL-Valine
ReagentPlus®, ≥99.0% (NT)
Synonim(y):
(±)-α-Aminoisovaleric acid, DL-2-Amino-3-methylbutanoic acid
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99.0% (NT)
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
295 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)C(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)
Klucz InChI
KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1