Merck
W364118
Sigma-Aldrich
Ethyl trans-2-decenoate
≥95%, stabilized, FG
Synonim(y):
trans-2-Decenoic acid ethyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)6CH=CHCO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.30
Numer FEMA:
3641
Numer WE:
Nr Rady Europy:
10577
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.283
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
fruity; citrus
klasa czystości:
FG
Halal
Kosher
pochodzenie biologiczne:
synthetic
agency:
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥95%
zawiera
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
bp
251 °C (lit.)
gęstość
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fruity; citrus
ciąg SMILES
CCCCCCC\C=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C12H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h10-11H,3-9H2,1-2H3/b11-10+
Klucz InChI
GNJARWZWODMTDR-ZHACJKMWSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)