Merck
W359020
Sigma-Aldrich
δ-Tetradecalactone
natural, 98%, FG
Synonim(y):
δ-Tetradecane lactone, Tetrahydro-6-nonyl-2H-pyran-2-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H26O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.36
Numer FEMA:
3590
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
10.016
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
(Coconut oil)
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.461 (lit.)
bp
130-135 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
coconut
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
coconut; creamy; fatty; waxy
ciąg SMILES
CCCCCCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-13-11-9-12-14(15)16-13/h13H,2-12H2,1H3
Klucz InChI
SKQYTJLYRIFFCO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)