Kluczowe dokumenty
W352623
2-Acetoxy-3-butanone
natural, 99%, FG
Synonim(y):
Acetoin acetate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.414
gęstość
1.000 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
creamy; buttery; ethereal; sweet
ciąg SMILES
CC(OC(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-4(7)5(2)9-6(3)8/h5H,1-3H3
Klucz InChI
ZKPTYCJWRHHBOW-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
150.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?