Merck
W345501
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-2-isopropyl-5-methylcyclohexanecarboxamide
99%, FG
Synonim(y):
WS-3, N-Ethyl-p-methane-3-carboxamide, Ethyl menthane carboxamide, Framidice 3, Menthol Carboxamide WS-3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H25NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.34
Numer FEMA:
3455
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
16.013
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Próba
99%
mp
91-98 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
cooling; minty
ciąg SMILES
CCNC(=O)C1CC(C)CCC1C(C)C
InChI
1S/C13H25NO/c1-5-14-13(15)12-8-10(4)6-7-11(12)9(2)3/h9-12H,5-8H2,1-4H3,(H,14,15)
Klucz InChI
VUNOFAIHSALQQH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
N-Ethyl-2-isopropyl-5-methylcyclohexanecarboxamide can be used as a flavoring agent in the food industry. It can also be used as a cooling agent in pharmaceuticals, dental care items, and confectionery products.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Removal of novel antiandrogens identified in biological effluents of domestic wastewater by activated carbon
Ma Dehua, et al.
The Science of the Total Environment, 595, 702-710 (2017)
Phenotypic variation in oronasal perception and the relative effects of PROP and thermal taster status.
Yang Q, et al.
Food Quality and Preference, 38, 83-91 (2014)