Key Documents
W338605
Pyrrole
≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
Azole, Divinylenimine, Imidole
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 110
gęstość pary
2.31 (vs air)
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.508 (lit.)
tw
131 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
gęstość
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
nutty; ethereal; sweet
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
c1cc[nH]c1
InChI
1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H
Klucz InChI
KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
<li><strong>Can neonicotinoid and pyrrole insecticides manage malaria vector resistance in high pyrethroid resistance areas in Côte d′Ivoire</strong>: This research evaluates the effectiveness of pyrrole insecticides in controlling malaria vectors in regions with high pyrethroid resistance. The findings suggest that these insecticides can play a significant role in integrated vector management strategies to combat malaria (Ekra et al., 2024).</li>
</ul>
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
96.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
36 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?