Merck
W331503
Sigma-Aldrich
2-Nonanol
≥97%
Synonim(y):
Heptyl methyl carbinol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)6CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.25
Numer FEMA:
3315
Beilstein:
1719466
Numer WE:
Nr Rady Europy:
4149
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
2.087
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431 (lit.)
bp
193-194 °C (lit.)
mp
−36-−35 °C (lit.)
gęstość
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
creamy; green; waxy; citrus
ciąg SMILES
CCCCCCCC(C)O
InChI
1S/C9H20O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h9-10H,3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
NGDNVOAEIVQRFH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Nonanolis is a simple alcohol with a fruity, green, fatty odor . It is used in the food and perfume industries as flavoring agents and fragrances .
Zastosowanie
2-Nonanol is a flavor component that contributes to the overall aroma and flavor profile of blue cheese .
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Catalytic deoxygenation of bio-based 3-hydroxydecanoic acid to secondary alcohols and alkanes
Mensah JB, et al.
Green Chemistry, 22(11), 3522-3531 (202)
Fabien Démares et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 124, 137-144 (2014-06-10)
Glutamate-gated chloride channels (GluCl) belong to the cys-loop ligand-gated ion channel superfamily and their expression had been described in several invertebrate nervous systems. In the honeybee, a unique gene amel_glucl encodes two alternatively spliced subunits, Amel_GluCl A and Amel_GluCl B.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W331503-100G4061837846380
W331503-1KG4061837846397
W331503-4KG
W331503-SAMPLE4061837846403