Merck
W326402
Sigma-Aldrich
cis-4-Decenal
≥93%, stabilized, FG
Synonim(y):
(Z)-4-decenal, (Z)-dec-4-enal
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH2CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Numer FEMA:
3264
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2297
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
5.137
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥93%
zawiera
synthetic alpha-tocopherol as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.443 (lit.)
bp
78-80 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
orange; citrus
ciąg SMILES
[H]C(=O)CC\C([H])=C(\[H])CCCCC
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-7,10H,2-5,8-9H2,1H3/b7-6-
Klucz InChI
CWRKZMLUDFBPAO-SREVYHEPSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cis-4-decenal is a compound used as a flavoring agent in food products due to its strong, pungent odor (1). The compound enhances the flavor of foods by imparting a savory aroma (2).
Zastosowanie
cis-4-Decenal is:·
  • one of the volatile compounds present in both Fu-brick tea and Pu-erh tea, which contributes to the aroma of these teas .
  • Found to contribute to the aroma profile of Chinese dry-cured Spanish mackerel .
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W326402-1KG
W326402-1KG-K
W326402-25G
W326402-SAMPLE
W326402-100G
W326402-100G-K4061837846359
W326402-25G-K4061837846366
W326402-SAMPLE-K4061837846373