TRD3D0060
Tenax PC-ABS 3D Printing Filament
signal white, diam. 1.75 mm
About This Item
Polecane produkty
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Średnica
1.75 mm
masa
500 geach
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
- Bezzapachowy skład i niski poziom odkształceń
- Bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna i udarność
- Błyszczące wykończenie
- Certyfikowany dla branży motoryzacyjnej
Właściwości materiału
- Gęstość: 1,1 g/cm3
- Absorpcja wody: 0.9%
- Moduł rozciągania: 2000 MPa
- Naprężenie rozciągające: 43 MPa
- Odkształcenie przy zerwaniu: 90%
- Punkt Vicata: 108°C
- Ugięcie cieplne: 93°C
- Uderzenie z karbem Charpy'ego w 23°C: 50 kJ/m2
- Uderzenie z karbem Charpy'ego w temperaturze -30°C: 50 kJ/m2
Zastosowanie
- Temperatura ekstrudera (dyszy): 250 +/- 10 °C
- Temperatura łoża: 100 +/- 10 °C
- Prędkość druku: 50-60 mm/s
- Wentylator: 0-20
- Minimalna średnica dyszy: 0,4 mm
- Materiały płyty: niebieska taśma, taśma kaptonowa itp.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
TRD3D0060-1EA |