Kluczowe dokumenty
Z504157
Ace O-rings, silicone
wall size 2.6 mm, I.D. 9.2 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
opakowanie
pkg of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 7855216
śr. wewn.
9.2 mm
rozmiar ścianki
2.6 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Viton® A linear copolymer of vinylidene fluoride and hexafluoropropylene; good chemical resistance
Silicone Elastomer with high-temperature and ozone resistance
FETFE® Fluoroelastomer with TFE additives and high chemical resistance
CAPFE A resilient rubber core encapsulated in nonporous FEP
O-ring measurement
1.
Measure the I.D. and wall thickness (mm) of the existing O-ring.
2. Locate a replacement in the tables that follow.
3. Ace Glass part numbers are provided for convenience.
Informacje prawne
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1