Kluczowe dokumenty
THS01639
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 70 mm L
greener alternative
Au/TiO2
Synonim(y):
System katalizy heterogenicznej, bezpieczna kataliza heterogeniczna
About This Item
Kod UNSPSC:
41103817
NACRES:
NB.51
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
ThalesNano THS 01639
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Średnica
4 mm
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem katalizy. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Zastosowanie
Używany do katalizowania bardziej ekologicznej syntezy amin z amin i alkoholi poprzez zapożyczanie wodoru w przepływie.
Kataliza w przepływie: Katalizowana Au alkilacja amin przez alkohole
Informacje prawne
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)