Kluczowe dokumenty
TEM-FFT200CU25
Sigma-Aldrich
Formvar Supported Copper Thin Bar Square Mesh
size 200 mesh, box of 25
Synonim(y):
FORMVAR FOLIA NOŚNA CIENKI PRĘT KWADRATOWY 200 MESH CU SIATKI
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
opakowanie
box of 25
rozmiar
200 mesh
Opis ogólny
Cienka na 10 nm warstwa czystej żywicy formvar podtrzymuje cienkie siatki o kwadratowych oczkach. Siatka miedziana, 200 mesh.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)