Kluczowe dokumenty
Z546666
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 350 mL, disc diam. 80 mm, porosity 10-20 μm
Synonim(y):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiały
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
dysk śr.
80 mm
pojemność lejka
350 mL
trzon śr.
22 mm
wielkość porów
10-20 μm porosity
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)