About This Item
Wzór liniowy:
(H2C=CHCH2)3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
gęstość pary
4.73 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
90 mmHg ( 80 °C)
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.451 (lit.)
bp
150-151 °C (lit.)
gęstość
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C=CCN(CC=C)CC=C
InChI
1S/C9H15N/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-6H,1-3,7-9H2
Klucz InChI
VPYJNCGUESNPMV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Triallylamine (TAA) reacts with primary aromatic amines in the presence of a ruthenium catalyst to form 2-ethyl-3-methylquinolines.
- TAA undergoes hydrozirconation followed by transmetalation with germanium tetrachloride to form 1-aza-5-germa-5-chlorobicyclo[3.3.3]undecane. This compound can react with Grignard or lithium reagents to form the corresponding 5-organo compounds.
- The cycloaddition of TAA to fluorinated 1,3,4-oxadiazoles affords octahydro-2,7-methanofuro[3,2-c]pyridines.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
87.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
31 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Palladium-catalyzed reaction of 1-aza-5-germa-5-organobicyclo [3.3. 3] undecane with aryl bromide.
Kosugi M, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 508(1-2), 255-257 (1996)
E D Thompson et al.
Environmental and molecular mutagenesis, 18(3), 184-199 (1991-01-01)
Three cross-linked polyacrylate polymers containing either methylenebis-acrylamide (MBA), trimethylolpropane triacrylate (TMPTA), or triallylamine (TAA) cross-linkers were tested for genotoxicity with the Salmonella mammalian microsome assay, the L5178Y mouse lymphoma TK +/- assay, the unscheduled DNA synthesis assay in primary cultures
H G Swarts et al.
Biochimica et biophysica acta, 1189(2), 143-151 (1994-01-19)
Tertiary amines like imidazole and triallylamine lower the apparent affinity of K+ in the ATP hydrolysis reaction of pig gastric H,K-ATPase in a pH and amine concentration dependent way. The mechanism and sidedness of this effect was studied by analyzing
Ruthenium-catalyzed synthesis of 2-ethyl-3-methylquinolines from anilines and triallylamine.?
Cho C H, et al.
Tetrahedron Letters, 40(8), 1499-1500 (1999)
Cycloaddition of fluorinated oxadiazoles with triallylamine.
Vasil?ev N V, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 52(9), 750-752 (2016)