Merck
T39853
Sigma-Aldrich
Tolylene-2,4-diisocyanate
95%
Synonim(y):
2,4-Diisocyanatotoluene, 4-Methyl-1,3-phenylene diisocyanate, 4-Methyl-m-phenylene diisocyanate, BASF LUPRANATE T80, TDI
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H3(NCO)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.16
Beilstein:
744602
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
gęstość pary
6 (vs air)
ciśnienie pary
0.03 mmHg ( 25 °C)
Próba
95%
temp. samozapłonu
>1148 °F
granice wybuchowości
9.5 %
zanieczyszczenia
4% 2,6-isomer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.568 (lit.)
bp
115-120 °C/10 mmHg (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
gęstość
1.214 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1N=C=O)N=C=O
InChI
1S/C9H6N2O2/c1-7-2-3-8(10-5-12)4-9(7)11-6-13/h2-4H,1H3
Klucz InChI
DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Employed in the preparation of polyurethanes and macrocyclic crown ethers.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
269.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
132 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R S Labow et al.
Biomaterials, 16(1), 51-59 (1995-01-01)
The biostability of polyurethanes was evaluated using a human neutrophil cell culture. The polymers were synthesized with 14C radiolabelled components incorporated into the polyurethane chain and the amount of radiolabel released during exposure to cells and medium was used as
J. Incl. Phenom. Mol. Recog. Chem., 17, 249-249 (1994)
Olov Collste et al.
Journal of cardiac failure, 20(12), 968-972 (2014-10-01)
Our objective was to investigate whether dobutamine stress echocardiography (DSE) could induce abnormal cardiac function in takotsubo stress cardiomyopathy (TSC) patients in a stable condition after the acute attack. This was a case-control study and a substudy of the Stockholm
Tatiana Kuznetsova et al.
American journal of hypertension, 28(4), 535-545 (2014-09-23)
The cardio-renal interaction occurs via hemodynamic and humoral factors. Noninvasive assessment of renal hemodynamics is currently possible by assessment of renal resistive index (RRI) derived from intrarenal Doppler arterial waveforms as ((peak systolic velocity - end-diastolic velocity)/peak systolic velocity). Limited
Norman Mangner et al.
JACC. Cardiovascular imaging, 7(12), 1198-1205 (2014-10-13)
The aim of our study was to assess geometric and functional changes of the heart in obese compared with nonobese children and adolescents. Obesity in children and adolescents has increased over the past decades and is considered a strong risk